Documenti fondamentali
97063
Supelco
p-Anisaldehyde
analytical standard
Sinonimo/i:
4-Methoxybenzaldehyde, Aubépine
Scegli un formato
1 ML
51,70 €
5 ML
171,00 €
51,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
51,70 €
5 ML
171,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3OC6H4CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.15
Beilstein:
471382
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
51,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
4.7 (vs air)
Saggio
≥99.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.573 (lit.)
n20/D 1.573
P. ebollizione
248 °C (lit.)
Punto di fusione
−1 °C (lit.)
Densità
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-6H,1H3
ZRSNZINYAWTAHE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
p-anisaldehyde is an aromatic aldehyde[1] commonly found in anise seed oil. It shows acaricidal activity and is primarily used, as a lead compound for the development of new agents for the selective control of house dust mites.[2]
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Avvertenza
may discolor to yellow on storage
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
240.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
116 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
α-Terpineol analytical standard
Supelco
04899
α-Terpineol
Methyl benzoate analytical standard
Supelco
18344
Methyl benzoate
trans-Anethole analytical standard
Supelco
10368
trans-Anethole
Acetophenone for synthesis
Sigma-Aldrich
8.00028
Acetophenone
p-Anisaldehyde: acaricidal component of Pimpinella anisum seed oil against the house dust mites Dermatophagoides farinae and Dermatophagoides pteronyssinus.
Lee S-H
Planta Medica, 70(03), 279-281 (2004)
Aromatic aldehydes as substrates for yeast and yeast alcohol dehydrogenase.
A Long et al.
Biotechnology and bioengineering, 33(5), 657-660 (1989-01-25)
Guozhu Zhang et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(38), 12598-12599 (2008-08-30)
A novel approach to generate Au-containing all-carbon 1,3-dipoles is developed via an unprecedented migration-fragmentation of ketals/acetals. These in situ generated dipoles undergo rapid [3+2] cycloaddition under mild conditions with various enones/enals, electron-rich aromatic aldehydes, and N-benzylindole, leading to flexible formation
Israt Jahan et al.
Acta pharmaceutica (Zagreb, Croatia), 60(2), 207-215 (2010-12-08)
In this study, five compounds, lupeol (1), epilupeol (2), β-sitosterol (3), stigmasterol (4) and p-methoxybenzaldehyde (5) were isolated from the petroleum ether and dichloromethane fractions of a methanolic extract of the stem bark of Delonix regia. Antimicrobial screening of the
N Juillet et al.
Plant biology (Stuttgart, Germany), 13(4), 570-575 (2011-06-15)
It has often been proposed that nectarless deceptive orchid species exploit naïve pollinators in search of food before they learn to avoid their flowers, and that intraspecific floral trait polymorphism, often noted in this plant group, could prolong the time