Documenti fondamentali
W407701
Sigma-Aldrich
o-Anisaldehyde
≥97%, FG
Sinonimo/i:
2-Methoxybenzaldehyde, o-Anisaldehyde, Salicylaldehyde methyl ether
Scegli un formato
W407701-SAMPLE-K
47,40 €
1 KG
317,00 €
10 KG
873,00 €
47,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W407701-SAMPLE-K
47,40 €
1 KG
317,00 €
10 KG
873,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3OC6H4CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.15
Numero FEMA:
4077
Beilstein:
606301
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
5.129
NACRES:
NA.21
47,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
300
400
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥97%
P. ebollizione
238 °C (lit.)
Punto di fusione
34-40 °C (lit.)
Densità
1.127 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
almond; hawthorne; sweet; vanilla
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1ccccc1OC
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8-5-3-2-4-7(8)6-9/h2-6H,1H3
PKZJLOCLABXVMC-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Naturally-occurring aromatic aldehyde with acaricidal activity. May condense with L-tryptophan in foods to form the corresponding phenolic tetrahydro-β-carboline-3-carboxylic acid which is a potent antioxidant.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
244.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
118 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Ninghua Yin et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 153, 1-5 (2015-08-19)
A facile fluorescence switch with Schiff base units was designed and achieved by nucleophilic addition and dehydration reaction. The fluorescence of the probe can be regulated by metal ions (Al(3+) and Cu(2+)). The whole process shows that the weak fluorescence
Articoli
Vanilla Regulations – The Law and the Labeling of the World’s Most Popular Flavor