Documenti fondamentali
W267007
Sigma-Aldrich
p-Anisaldehyde
≥97.5%, FCC, FG
Sinonimo/i:
4-Methoxybenzaldehyde, Aubépine
Scegli un formato
W267007-SAMPLE-K
47,40 €
1 KG
78,50 €
5 KG
207,00 €
25 KG
1.120,00 €
47,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W267007-SAMPLE-K
47,40 €
1 KG
78,50 €
5 KG
207,00 €
25 KG
1.120,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3OC6H4CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.15
Numero FEMA:
2670
Beilstein:
471382
Numero CE:
N° CoE:
103
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
5.015
NACRES:
NA.21
47,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Densità del vapore
4.7 (vs air)
Saggio
≥97.5%
Stato
liquid
Composizione
contains IFRA restricted p-Anisaldehyde
Indice di rifrazione
n20/D 1.573 (lit.)
P. ebollizione
248 °C (lit.)
Punto di fusione
−1 °C (lit.)
Densità
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
anise; cherry; creamy; floral; balsamic; sweet; vanilla
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-6H,1H3
ZRSNZINYAWTAHE-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CYP1A2(1544)
Applicazioni
  • Aryl-alcohol oxidase involved in lignin degradation: a mechanistic study based on steady and pre-steady state kinetics and primary and solvent isotope effects with two alcohol substrates.: The study focuses on the mechanistic understanding of aryl-alcohol oxidase in lignin degradation, utilizing p-Anisaldehyde as a model substrate to investigate enzyme kinetics and isotope effects. (Ferreira et al., 2009).
Azioni biochim/fisiol
Odor at 1.0%
Taste at 5-10 ppm
Altre note
Natural occurrence: Vanilla, fennel, star anise, cranberry, black currant, cinnamon, basil.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
240.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
116 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Guozhu Zhang et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(38), 12598-12599 (2008-08-30)
A novel approach to generate Au-containing all-carbon 1,3-dipoles is developed via an unprecedented migration-fragmentation of ketals/acetals. These in situ generated dipoles undergo rapid [3+2] cycloaddition under mild conditions with various enones/enals, electron-rich aromatic aldehydes, and N-benzylindole, leading to flexible formation
Israt Jahan et al.
Acta pharmaceutica (Zagreb, Croatia), 60(2), 207-215 (2010-12-08)
In this study, five compounds, lupeol (1), epilupeol (2), β-sitosterol (3), stigmasterol (4) and p-methoxybenzaldehyde (5) were isolated from the petroleum ether and dichloromethane fractions of a methanolic extract of the stem bark of Delonix regia. Antimicrobial screening of the
N Juillet et al.
Plant biology (Stuttgart, Germany), 13(4), 570-575 (2011-06-15)
It has often been proposed that nectarless deceptive orchid species exploit naïve pollinators in search of food before they learn to avoid their flowers, and that intraspecific floral trait polymorphism, often noted in this plant group, could prolong the time
Wenxin Gu et al.
Organic letters, 5(4), 415-418 (2003-02-14)
[reaction: see text] Two new 4-methoxybenzaldehyde backbone linker resins were developed for the solid-phase synthesis of peptides. The linkers are very stable during the cleavage of common protecting groups for amines (Fmoc, Boc) and carboxylic acids (Me, All, tBu) in
Abbas Afkhami et al.
Analytica chimica acta, 746, 98-106 (2012-09-15)
A modified carbon paste electrode based on multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs) and 3-(4-methoxybenzylideneamino)-2-thioxothiazolodin-4-one as a new synthesized Schiff base was constructed for the simultaneous determination of trace amounts of Hg(II) and Pb(II) by square wave anodic stripping voltammetry. The modified