Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 59,60 € 44,70 € |
500 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 75,60 € |
Informazioni su questo articolo
44,70 €
Prezzo di listino59,60 €Risparmia il 25%grade
laboratory grade
Quality Segment
description
non-ionic
form
liquid
mol wt
570 g/mol by calculation
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable
CMC
830 ppm (25°C)
viscosity
88 cP(25 °C)
transition temp
pour point -6 °C, cloud point 65 °C (1 wt% actives aq solution)
solubility
water: freely soluble at 20 °C (visual)
density
1.025 g/mL at 20 °C
HLB
14.1
SMILES string
O(C(CC(CC(C)C)C)CC(C)C)CCO
InChI
1S/C14H30O2/c1-11(2)8-13(5)10-14(9-12(3)4)16-7-6-15/h11-15H,6-10H2,1-5H3
InChI key
VKKFWRYCMZBXIG-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- A foaming agent in the study of surfactant effect on glass-ceramic biomaterials (bioactive glasses).
- A surfactant in the preparation of nickel-graphene oxide composite coatings.
Features and Benefits
- Superior wetting
- Penetrant & dispersant
- Narrow gel range
- Effective emulsifier
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description - | description Non-ionic, 1313 ppm, liquid, cloud point 76 °C | description Non-ionic surfactant | description Liquid, 800 ppm, cloud point 36 °C |
| technique(s) HPLC: suitable, LC/MS: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| grade laboratory grade | grade - | grade laboratory grade | grade - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| HLB 14.1 | HLB 14.4 | HLB 8.1 | HLB 13.1 |
| solubility water: freely soluble at 20 °C (visual) | solubility - | solubility water: soluble (partially soluble), chlorinated solvents: soluble (and most polar and non-polar solvents and oils) | solubility - |
| mol wt 570 g/mol by calculation | mol wt ~683 g/mol | mol wt - | mol wt 538 g/mol |
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Che succede?
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto di infiammabilità (°C)
> 110 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?