Documenti fondamentali
SMB01376
Sigma-Aldrich
2AA-labeled Dextran Ladder
Sinonimo/i:
2-Aminobenzoic acid dextran ladder standard, Glycan Ladder
Scegli un formato
200 μG
300,00 €
300,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
200 μG
300,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.79
300,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>90% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
powder or crystals
tecniche
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
Impurezze
≤10% Unlabeled Dextran ladder
Condizioni di spedizione
2-8°C
Temperatura di conservazione
−20°C
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
Uncover how HPLC analysis of glycans helps researchers analyze glycan structures and glycoforms & find products to assist in your glycan analysis methods.