Documenti fondamentali
SAAR6165500
TWEEN® 80
uniLAB
Sinonimo/i:
Monooleato di polietilenglicole sorbitano, Monooleato di poliossietilene sorbitano, POE (20) sorbitano monooleato, Polisorbato 80
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161902
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome Commerciale
uniLAB
Confezionamento
poly bottle of 1 × 500 mL (SAAR6165500KF)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CCCCCCCC/C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(CC(O1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C32H60O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-30(36)40-25-24-37-27-29(39-22-19-34)32-28(38-21-18-33)26-31(42-32)41-23-20-35/h9-10,28-29,31-35H,2-8,11-27H2,1H3/b10-9+
RGPBUVUVZKQNHD-MDZDMXLPSA-N
Applicazioni
Chemically pure
For laboratory use only
Note legali
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)