8.17061
Tween® 80 (Polisorbato)
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., JP, NF
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
TWEEN® 80, Monooleato di polietilenglicole sorbitano, Monooleato di poliossietilene sorbitano, POE (20) sorbitano monooleato, Polisorbato 80
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
JP
NF
Ph. Eur.
Livello qualitativo
Tensione di vapore
<1.33 hPa
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Forma fisica
viscous liquid
tecniche
API processing | nano-milling: suitable
pH
5-7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
kinematic viscosity
300-500 cSt(25 °C)
P. eboll.
>100 °C/1013 hPa
Temp. transizione
flash point >149 °C
Densità
1.07 g/cm3 at 25 °C
applicazioni
liquid formulation
ophthalmics
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
solubility enhancement
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
CCCCCCCC/C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(CC(O1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C32H60O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-30(36)40-25-24-37-27-29(39-22-19-34)32-28(38-21-18-33)26-31(42-32)41-23-20-35/h9-10,28-29,31-35H,2-8,11-27H2,1H3/b10-9+
RGPBUVUVZKQNHD-MDZDMXLPSA-N
Descrizione generale
Le materie prime incluse nel Programma Emprove® sono corredate da una documentazione completa, per aiutarvi a conseguire le conformità richieste ai vostri prodotti farmaceutici e biofarmaceutici, la piena trasparenza della supply-chain e una ragionevole riduzione del rischio. Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera l′esame delle più severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle pertinenti linee guida cGMP.
Applicazioni
Note legali
Applicazioni
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
>235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 113 °C - closed cup
I clienti hanno visto anche
Articoli
Medicine for children poses unique formulation challenges compared to adults. Consider developmental physiology and age specifics when designing pharmaceuticals. Quality issues can severely impact patient safety. Therefore, excipient quality, supplier selection, and supply chain security are crucial, particularly for pediatric formulations.
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.
Contenuto correlato
This page summarizes key considerations related to regulatory expectations for biomanufacturing including chemicals and polymeric materials. For chemicals, topics include nitrosamines and elemental impurities, and for polymeric materials such as filters and single-use assemblies, the focus is qualification and extractable and leachable testing.
Developing formulations specifically for infants and children is increasingly important. To help you master these challenges effectively, we offer an extensive portfolio of well-established high-quality excipients and APIs for pediatric pharmaceutical formulations that are proven in practice.