RTC000085
Diisopropyl ether
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Diisopropyl ether, Isopropyl ether
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
3.5 (vs air)
Tensione di vapore
120 mmHg ( 20 °C)
CdA
current certificate can be downloaded
Temp. autoaccensione
827 °F
Limite di esplosione
1-21 %, 100 °F
Confezionamento
pkg of 20 mL
Indice di rifrazione
n20/D 1.367 (lit.)
P. ebollizione
68-69 °C (lit.)
Punto di fusione
−85 °C (lit.)
Densità
0.725 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CC(C)OC(C)C
InChI
1S/C6H14O/c1-5(2)7-6(3)4/h5-6H,1-4H3
ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-18.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-28 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)