EP5825745000
Adapter for Eppendorf® S-4-104
capacity, 1 x 500 mL Corning® tubes, pack of 2
Scegli un formato
325,00 €
Scegli un formato
About This Item
325,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
conical bottom
Caratteristiche
capacity 1 x 500 mL Corning® tubes
Confezionamento
pack of 2
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5825745000 (Global)
Parametri
3,171 × g max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Altezza
136 mm
Diametro
98 mm
Compatibilità
for use with 750 mL round bucket
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)