PHR3206
Mexiletine Hydrochloride
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinonimo/i:
Mexiletine hydrochloride, 1-(2,6-Dimethylphenoxy)-2-propanamine hydrochloride, 1-(2,6-Xylyloxy)-2-aminopropane hydrochloride
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1443250
Famiglia di API
mexiletine
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 500 mg
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Cl[H].CC(N)COc1c(C)cccc1C
InChI
1S/C11H17NO.ClH/c1-8-5-4-6-9(2)11(8)13-7-10(3)12;/h4-6,10H,7,12H2,1-3H3;1H
NFEIBWMZVIVJLQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)