Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 150,00 € |
Informazioni su questo articolo
150,00 €
grade
pharmaceutical primary standard
API family
mexiletine
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].CC(N)COc1c(C)cccc1C
InChI
1S/C11H17NO.ClH/c1-8-5-4-6-9(2)11(8)13-7-10(3)12;/h4-6,10H,7,12H2,1-3H3;1H
InChI key
NFEIBWMZVIVJLQ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
Application
Packaging
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename EDQM |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade pharmaceutical primary standard |
| format neat | format neat | format - | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| API family mexiletine | API family mexiletine | API family - | API family mepivacaine |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mexiletine hydrochloride
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?