Documenti fondamentali
Y0002176
Mexiletine impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2,6-Dimethylphenol, 2-Hydroxy-m-xylene, vic.-m-Xylenol
Scegli un formato
40 MG
107,00 €
107,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
40 MG
107,00 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2C6H3OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
122.16
Beilstein:
1446677
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
107,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Famiglia di API
mexiletine
Temp. autoaccensione
1110 °F
Produttore/marchio commerciale
EDQM
P. ebollizione
203 °C (lit.)
Punto di fusione
43-45 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1cccc(C)c1O
InChI
1S/C8H10O/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5,9H,1-2H3
NXXYKOUNUYWIHA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Mexiletine impurity A EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Confezionamento
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Altre note
Sales restrictions may apply.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
186.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
86 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)