73569
2-Methyl-4-isothiazolin-3-one
analytical standard
Sinonimo/i:
2-Methyl-3(2H)-isothiazolone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GCF)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤13.0% water (Karl Fischer)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN1SC=CC1=O
InChI
1S/C4H5NOS/c1-5-4(6)2-3-7-5/h2-3H,1H3
BEGLCMHJXHIJLR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti consigliati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?