Documenti fondamentali
PHR2126
Supelco
2-Hydroxypropyl 2-(4-Isobutylphenyl)-propanoate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
2-Hydroxypropyl 2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]propanoate
Scegli un formato
50 MG
566,00 €
566,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
566,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H24O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
264.36
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
566,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Famiglia di API
ibuprofen
Stato
oil
Confezionamento
pkg of 50 mg
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O(CC(O)C)C(=O)C(C)c1ccc(cc1)CC(C)C
InChI
VUCGZWWOXKSFFZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Applicazioni
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Risultati analitici
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Altre note
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Nota a piè di pagina
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAC6526 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Ibuprofen and impurity separation using Ascentis Express 90Å C18 column with excellent peak shape and low quantification limits.