1335596
USP
Ibuprofen Related Compound J
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(2RS)-2-(4-Isobutyrylphenyl)propionic acid, α-Methyl-4-(2-methyl-1-oxopropyl)benzeneacetic acid, (2RS)-2-[4-(2-Methylpropanoyl)phenyl]propanoic acid, 1-Oxoibuprofen
Scegli un formato
1.360,00 €
Scegli un formato
About This Item
1.360,00 €
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
ibuprofen
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
OC(C(C)C1=CC=C(C(C(C)C)=O)C=C1)=O
InChI
1S/C13H16O3/c1-8(2)12(14)11-6-4-10(5-7-11)9(3)13(15)16/h4-9H,1-3H3,(H,15,16)
RCINGEKPKJQCMO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
- Ibuprofen Oral Suspension
- Ibuprofen Tablets
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)