PHR2133
Ibuprofen Intermediate
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
(2SR)-2-(4-Isobutylphenyl)-N-((SR)-1-phenylethyl)propanamide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Descrizione
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Famiglia di API
ibuprofen
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 50 mg
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C21H27NO/c1-15(2)14-18-10-12-19(13-11-18)16(3)21(23)22-17(4)20-8-6-5-7-9-20/h5-13,15-17H,14H2,1-4H3,(H,22,23)/t16-,17-/m1/s1
BLNIYEIMTLMHGY-IAGOWNOFSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)