Documenti fondamentali
PHL89857
α-Cyperone
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Eudesma 4,11-diene 3-one
Scegli un formato
10 MG
496,00 €
496,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
496,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H22O
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
496,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C1CC[C@@]2(CC[C@H](CC2=C1C)C(=C)C)C
InChI
1S/C15H22O/c1-10(2)12-5-7-15(4)8-6-14(16)11(3)13(15)9-12/h12H,1,5-9H2,2-4H3/t12-,15+/m1/s1
KUFXJZXMWHNCEH-DOMZBBRYSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: lycium
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)