Vai a
1.07553
Extran® MA 02
greener alternative
liquid, neutral, concentrate
Sinonimo/i:
Detersivo TM=["EXTRAN"] MA 02 ; detergente TM=["EXTRAN"] MA 02
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Spedizione prevista il01 giugno 2026daMerck S.p.A
53,90 €
2.5 L
Spedizione prevista il01 giugno 2026daMerck S.p.A
82,30 €
5 L
Spedizione prevista il15 marzo 2027daMerck S.p.A
140,00 €
10 L
Spedizione prevista il01 giugno 2026daMerck S.p.A
247,00 €
25 L
Spedizione prevista il01 giugno 2026daMerck S.p.A
494,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
41103206
53,90 €
Spedizione prevista il01 giugno 2026Dettagli
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
greener alternative product characteristics
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pH
7.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
100 °C
density
1.07 g/cm3 at 20 °C
greener alternative category
storage temp.
no temp limit
General description
Ci impegniamo a fornire prodotti verdi alternativi che soddisfino almeno uno dei 12 principi della chimica verde. Questo prodotto contiene ingredienti attivi biodegradabili può essere perciò considerato amico dell′ambiente. Per maggiori informazioni, fate clic qui.
EXTRAN ® MA 02 è un detersivo da laboratorio sicuro dalla composizione ben definita. È un prodotto verde alternativo utilizzato per la pulizia di apparecchiature che sono fatte di metalli sensibili alle sostanze alcaline, come l′alluminio, lo zinco e le leghe dalle stesse proprietà. É altresì indicato per quegli apparecchi e quei dispositivi per misure di precisione fatti di vetro e di quarzo, come le burette, le pipette, le cuvette, gli analizzatori di gas nel sangue e altre apparecchiature medicali che sono sensibili ai detergenti aggressivi e, in più, raramente sono oggetto di contaminazioni significative.
Application
EXTRAN® MA 02 può essere usato come detergente per la pulizia di materiali in poliestere in bagno a ultrasuoni
Features and Benefits
  • Risultati affidabili
  • Basso impatto ambientale, grazie ad ingredienti attivi biodegradabili
  • Pulizie garantite senza residui con supporto alla validazione
  • Non tossico
  • Estremamente flessibile e sicuro
Analysis Note
Valore pH (5 %; acqua): 6 - 8
Densità (d 20 °C/ 4 °C): 1,057 - 1,067
Volume Schiumogeno (5 %; acqua): ≥ 80 mL
Other Notes
Sostituisce: EX0994; EX0994-4
Legal Information
EXTRAN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1.075551.400001.40118
Extran® MA 02 liquid, neutral, concentrate
Supelco
1.07553
Extran® MA 02
Extran® MA 01 liquid, alkaline, concentrate
Supelco
1.07555
Extran® MA 01
Extran® MA 05 liquid, alkaline, phosphate-free concentrate
Supelco
1.40000
Extran® MA 05
Extran® AP 18 liquid, mild alkaline concentrate
Supelco
1.40118
Extran® AP 18
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
density
1.07 g/cm3 at 20 °C
density
1.07 g/cm3 at 20 °C
density
1.06 g/cm3 at 20 °C
density
-
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
bp
100 °C
bp
>100 °C/1013 hPa
bp
-
bp
-
pH
7.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
12.94 (20 °C in H2O, undiluted)
pH
13 (20 °C in H2O)
pH
13.5 (20 °C in H2O)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–6 di 6 domande  
  1. Do we get the ADE/ PDE value of the Extran MA02 and residue cleaning method by HPLC for quantification of residue.
    1 risposta
    1. There is no ADE (Acceptable Daily Exposure) or PDE (Permitted Daily Exposure) value available for this product. The recommended method for residue quantification after cleaning with this product is a photometric test for nonionic surfactants, not HPLC.
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/379/882/surfactans-nonionic-extran-rinse-solutions-ms.pdf?srsltid=AfmBOoqOxNi3aRYyiDboIxqy1ItBO13BIE5XzKnnvQZszBL0AFlBCQRT
      Utile?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  3. Wie ist mit der verdünnten Lösung (2 - 5 %) bzgl. der Entsorgung unabhängig anderer Inhaltsstoffe von den gereinigten Geräten zu verfahren? Kann die verdünnte Lösung ins Abwasser gegeben werden?
    1 risposta
    1. The diluted solution (2-5%) should be collected after use and must be disposed of in accordance with the national and local regulations. It's advisable to check with local waste disposal services for specific advice on how to handle and dispose of the solution properly. Please do not let the waste enter the drains and do not mix it with other waste.
      Utile?
  4. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
  5. Is this product suitable for very heavy cleaning, achieving a similar result as sodium carbonate-based ones?
    1 risposta
    1. Extran® MA 02 is capable of cleaning heavy contaminations and the recommended concentration for heavy cleaning is 5% using water with a pH value between 6-8. More information can be found here, https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/166/827/extran-detergent-w283719-ms.pdf.
      Utile?
  6. Please, We need to know the following; Is this product contain selenium element traces in the formulation? We appreciate your answer. Thank you!
    1 risposta
    1. This product does not undergo trace metal analysis, therefore, whether this material contains selenium as an trace metal can not be stated.