Documenti fondamentali
215945
Sigma-Aldrich
Pararosaniline acetate
Dye content 90 %
Sinonimo/i:
Basic Parafuchsin, Basic Red 9, Magenta O
Scegli un formato
5 G
85,40 €
25 G
312,00 €
85,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
85,40 €
25 G
312,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H17N3 · C2H4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
347.41
Colour Index:
42500
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
85,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
solid
Composizione
Dye content, 90%
Punto di fusione
203 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
95% ethanol: 0.1%
λmax
545 nm
ε (coefficiente d’estinzione)
≥11000 at 235-241 nm in ethanol: water (1:1) at 0.004%
≥16000 at 286-292 nm in ethanol: water (1:1) at 0.004%
≥78000 at 543-549 nm in ethanol: water (1:1) at 0.004%
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CC(O)=O.Nc1ccc(cc1)C(\c2ccc(N)cc2)=C3\C=CC(=N)C=C3
InChI
1S/C19H17N3.C2H4O2/c20-16-7-1-13(2-8-16)19(14-3-9-17(21)10-4-14)15-5-11-18(22)12-6-15;1-2(3)4/h1-12,20H,21-22H2;1H3,(H,3,4)
YIXIVOYGLPFDCY-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Pararosaniline acetate is one of the components of basic fuchsin.[1] It acts as a reversible, linear inhibitor of horse butyrylcholinesterase (BChE).[2]
Altre note
This is the pure, principal component of mixtures commonly referred to as Basic Fuchsin.
Note legali
Magenta is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Comparative effects of cationic triarylmethane, phenoxazine and phenothiazine dyes on horse serum butyrylcholinesterase.
Yucel YY
Archives of Biochemistry and Biophysics, 478, 201-205 (2008)
Michael D. Larra?aga, Richard J. Lewis, Robert A. Lewis
Hawley's Condensed Chemical Dictionary (2016)
C.I. Basic Red 9 monohydrochloride.
Report on carcinogens : carcinogen profiles, 11, III66-III67 (2004-01-01)
M E Baker et al.
The Analyst, 119(5), 959-961 (1994-05-01)
The colorimetric indicator pararosaniline has been immobilized onto the cation-exchange resins Amberlite IRC-50, Dowex 50W-X8 and cellulose phosphate by electrostatic bonding. The reflectance of each reagent phase was measured using a bifurcated fibre-optic system and a flow cell. Pararosaniline immobilized
Determination of formaldehyde in indoor air by a solid sorbent technique.
P E Georghiou et al.
IARC scientific publications, (109)(109), 251-255 (1993-01-01)