P2102
Pseudomonas agar base
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Sinonimo/i:
CFC Pseudomonas agar, base, CN-agar, Cetrimide nalidixic acid agar, base, PP Pseudomonas agar, base
Prodotti consigliati
agenzia
according to ISO 11059:2009
according to ISO 13720:2010
according to ISO 16266:2006
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
NutriSelect® Plus
tecniche
microbiological culture: suitable
pH finale
7.1±0.2 (25 °C)
applicazioni
agriculture
bioburden testing
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
water monitoring
microbiology
Compatibilità
selective for Pseudomonas spp.
Categorie correlate
Applicazioni
Componenti
Peptic digest of animal tissue, 16.00
Casein enzymic hyrolysate, 10.00
Potassium sulphate, 10.00
Magnesium chloride • 6H2O, 1.40
Agar, 11.00
Nota sulla preparazione
Nota a piè di pagina
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
An article concerning the detection, identification, differentiation, and cultivation of Pseudomonas species.