P1852
Pseudomonas agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Sinonimo/i:
For Fluorescein
Scegli un formato
221,00 €
Scegli un formato
About This Item
221,00 €
Prodotti consigliati
Sterilità
non-sterile
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioChemika
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
NutriSelect® Plus
tecniche
microbe id | metabolite detection: suitable
microbiological culture: suitable
pH finale
7.0±0.2 (25 °C)
applicazioni
agriculture
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
Compatibilità
nonselective and differential for Pseudomonas spp.
Applicazioni
Componenti
Casein enzymic hydrolysate, 10.00
Proteose peptone, 10.00
Dipotassium phosphate, 1.50
Magnesium sulphate, 1.50
Agar, 15.00
Nota sulla preparazione
Nota a piè di pagina
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
An article concerning the detection, identification, differentiation, and cultivation of Pseudomonas species.