50875
GSP Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Sinonimo/i:
Pseudomonas Aeromonas Selective Agar acc. to Kielwein
Prodotti consigliati
Sterilità
non-sterile
Livello qualitativo
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
agar, 12 g/L
magnesium sulfate, 0.5 g/L
phenol red, 0.36 g/L
potassium dihydrogen phosphate, 2 g/L
sodium L-glutamate, 10 g/L
starch (soluble), 20 g/L
Produttore/marchio commerciale
NutriSelect® Plus
tecniche
microbiological culture: suitable
pH finale
7.2±0.2 (25 °C)
applicazioni
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
Compatibilità
Aeromonas spp.
selective and differential for Pseudomonas spp.
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Nota sulla preparazione
Altre note
Nota a piè di pagina
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
An article concerning the detection, identification, differentiation, and cultivation of Pseudomonas species.