Documenti fondamentali
C8721
Millipore
Cetrinix supplement
suitable for microbiology
Sinonimo/i:
C-N supplement
Scegli un formato
1 VIAL
18,70 €
10 VIALS
121,00 €
18,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 VIAL
18,70 €
10 VIALS
121,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41171614
NACRES:
NA.85
18,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
agenzia
according to ISO 16266:2006
Sterilità
sterile
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
agriculture
environmental
food and beverages
microbiology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
Pseudomonas spp.
Applicazioni
An antibiotic supplement recommended for the selective isolation of Pseudomonas species. One vial is sufficient for 500 mL medium.
Componenti
Components per vial in mg:
Cetrimide, 100.00
Nalidixic Acid, 7.50
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Cetrimide Agar suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Millipore
22470
Cetrimide Agar
Nalidixic acid ≥98%
Sigma-Aldrich
N8878
Nalidixic acid