22470
Cetrimide Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Sinonimo/i:
Pseudomonas Selective Agar
Prodotti consigliati
Sterilità
non-sterile
Livello qualitativo
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
agar, 15 g/L
cetrimide, 0.3 g/L
gelatine peptone, 20 g/L
magnesium chloride, 1.4 g/L
potassium sulfate, 10 g/L
Produttore/marchio commerciale
NutriSelect® Plus
tecniche
microbiological culture: suitable
pH finale
7.2±0.2 (25 °C)
applicazioni
agriculture
bioburden testing
cleaning products
clinical testing
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
veterinary
water monitoring
microbiology
Compatibilità
selective for Pseudomonas spp.
Applicazioni
Nota sulla preparazione
Nota a piè di pagina
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
An article concerning the detection, identification, differentiation, and cultivation of Pseudomonas species.