Documenti fondamentali
NISTRM8323
Yeast protein extract
NIST®RM 8323
Scegli un formato
3 X 0.2 ML
958,00 €
958,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
3 X 0.2 ML
958,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
958,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
NIST®
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
matrix material
Descrizione generale
Altre note
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Total protien content
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)