This foil product is cold rolled from thicker stock.
356808
Iron
foil, thickness 0.1 mm, ≥99.9% trace metals basis
Saggio
≥99.9% trace metals basis
Stato
foil
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: iron
Resistività
9.71 μΩ-cm
Spessore
0.1 mm
P. ebollizione
2750 °C (lit.)
Punto di fusione
1535 °C (lit.)
Densità
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Fe]
InChI
1S/Fe
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Quantità
- 50×50 mm (approximately 2 g)
- 100×100 mm (approximately 8 g)
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Combinatorial Materials Science identifies breakthrough materials through systematic exploration, aiding material discovery.
-
I am reaching out to inquire about the manufacturing process of your Fe foil. Specifically, I would like to know whether it is produced through rolling, an electrolytic process, or another method.
1 risposta-