NIST8323
Yeast Protein Extract
NIST®SRM®
Stato
solution
Confezionamento
pkg of 3 vials x 0.2 mL
Produttore/marchio commerciale
NIST®
applicazioni
food and beverages
Temperatura di conservazione
−70°C
Descrizione generale
SRM 8323_cert
SRM 8323_SDS
Altre note
Protein
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)