Documenti fondamentali
NIST1413
Sabbia, quarzo bianco
NIST® SRM® 1413, high alumina
Sinonimo/i:
Biossido di silicone, Quarzo
Scegli un formato
75 G
872,00 €
872,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
75 G
872,00 €
About This Item
Formula condensata:
SiO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
60.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
872,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 75 g
Produttore/marchio commerciale
NIST®
applicazioni
glass & ceramic
Formato
matrix material
Stringa SMILE
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Altre note
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Silicon dioxide (SiO2), Ferric Oxide (Fe2O3), Titanium dioxide (TiO2), Aluminum Oxide (Al2O3), Calcium oxide (CaO), Magnesium oxide (MgO), Sodium oxide (Na2O), Potassium oxide (K2O), Barium oxide (BaO)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 1B - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Sabbia di mare purified by acid and calcined for analysis
Supelco
1.07712
Sabbia di mare
Silice mesoporous, 2 μm particle size, pore size ~2 nm
Sigma-Aldrich
806587
Silice
Silica 99.8%
Supelco
381276
Silica