NIST928
Lead nitrate
NIST® SRM® 928
Sinonimo/i:
Lead(II) nitrate, Lead dinitrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
solid
Confezionamento
pkg of 30 g
Produttore/marchio commerciale
NIST®
Punto di fusione
470 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
general analytical
Formato
neat
Stringa SMILE
[PbH2++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.Pb/c2*2-1(3)4;/q2*-1;+2
RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
SRM 928_cert
SRM 928_SDS
Applicazioni
Altre note
Lead Nitrate [Pb(NO3)2]
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1A - Skin Sens. 1B - STOT RE 1
Organi bersaglio
Blood,Central nervous system,Immune system,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)