Documenti fondamentali
NIST2971
24R,25-Dihydroxyvitamin D3 Calibration Solution
Scegli un formato
5 X 1 ML
1.100,00 €
1.100,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 X 1 ML
1.100,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
1.100,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
Confezionamento
ampule of 5 × 1 mL
Produttore/marchio commerciale
NIST®
applicazioni
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Formato
single component solution
Descrizione generale
This Standard Reference Material (SRM) is intended for use in the calibration of instruments and techniques used for the determination of 24R,25-dihydroxyvitamin D3. A unit of this product consists of five 2 mL ampoules of ethanolic solution.
Each ampoule contains approximately 1 mL of solution.
Altre note
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
24R,25-Dihydroxyvitamin D3 [24R,25(OH)2D3]
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)