NIST3036
Arsenic Acid (AsV) Standard Solution
NIST®SRM® 3036
Sinonimo/i:
Arsenic Acid (AsV) Standard Solution, Arsenic Acid
Scegli un formato
1.510,00 €
Scegli un formato
About This Item
1.510,00 €
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Confezionamento
ampule of 2 × 10 mL
Produttore/marchio commerciale
NIST®
Formato
single component solution
Categorie correlate
Descrizione generale
Altre note
Arsenic acid (AsV)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)