NIST2141
Urea
NIST® SRM® 2141
Sinonimo/i:
Carbamide, Carbonildiamide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Forma fisica
crystals
Confezionamento
pkg of 2 g
Produttore/marchio commerciale
NIST®
Punto di fusione
132-135 °C (lit.)
Densità
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
clinical testing
Stringa SMILE
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Altre note
Nitrogen (N)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
WGK 1
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti