NIST1932
Fluorescein solution
NIST® SRM® 1932
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 3 x 2 mL
Produttore/marchio commerciale
NIST®
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
Formato
single component solution
Categorie correlate
Descrizione generale
SRM 1932_cert
SRM 1932_SDS
Altre note
Fluorescein
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Fluorescein, DHBBA, Ethanol, Methyl Isobutyl Ketone, Ethyl Acetate, Total Organics, Potassium (K), Sodium (Na), Chloride (Cl)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1