Documenti fondamentali
900214
Sigma-Aldrich
CdSe/ZnS core-shell type quantum dots
stabilized with octadecylamine ligands, fluorescence λem 520 nm, 5 mg/mL in toluene
Sinonimo/i:
Fluorescent nanocrystals, QDs
Scegli un formato
1 ML
86,60 €
86,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
86,60 €
About This Item
Formula condensata:
CdSe/ZnS
Codice UNSPSC:
26111700
NACRES:
NA.23
86,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Stato
dispersion
Concentrazione
5 mg/mL in toluene
λmax
505 nm
Fluorescenza
λem 520 nm
λem 520 nm±10 nm, quantum yield >50%
Categorie correlate
Descrizione generale
Reactive group: Octadecylamine.
Applicazioni
Our highly purified CdSe/ZnS quantum dots with an octadecylamine surface contain extremely low free organic ligands and impurities and are well suited for display, solid state lighting and solar cell applications. For example, they can be used as electroluminescence emitter in quantum dots based LED′s or can be embedded in polymer matrix as the backlight of LCD display. CdSe/ZnS quantum dots in solid form can be dispersed in most non-polar organic solvents such as toluene, chloroform, hexane etc.[1][2][3]
Note legali
Product of Ocean Nanotech, LLC.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
39.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
4 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Qingjiang Sun et al.
ACS nano, 3(3), 737-743 (2009-03-25)
Owing to their narrow bright emission band, broad size-tunable emission wavelength, superior photostability, and excellent flexible-substrate compatibility, light-emitting diodes based on quantum dots (QD-LEDs) are currently under intensive research and development for multiple consumer applications including flat-panel displays and flat
Zhanao Tan et al.
Nano letters, 7(12), 3803-3807 (2007-11-03)
We report a multilayer solution-processed blue light-emitting diode based on colloidal core/shell CdS/ZnS nanocrystal quantum dots (QDs). At a low-operating voltage of 5.5 V, the device emits spectrally pure blue radiation at 460 nm with a narrow full-width-at-half-maximum bandwidth of
Bright, multicoloured light-emitting diodes based on quantum dots.
Sun Q, et al.
Nature Photonics, 1, 717-722 (2007)
Articoli
Cadmium-free quantum dots for bioimaging offer design and synthesis strategies, enhancing bioimaging and sensing applications.
Domande
  1. What are the dimensions of the CdSe particle inside the ZnS shell for product 900214?
    1 risposta
    1. The CdSe core size of the this product (900214) is about 2.8 nm.