Documenti fondamentali
67884
Supelco
Fluorescein Sodium salt - CAPS solution
for fluorescence, ≥95.0% (HPLC)
About This Item
Codice UNSPSC:
12190000
NACRES:
NA.21
Grado
for fluorescence
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Concentrazione
1 mM fluorescein sodium salt in 20 mM CAPS, pH 10.0
λmax
490 nm±5 nm
Fluorescenza
λex 490 nm; λem 514 nm in 20 mM CAPS, pH 10.0
Metodo di rivelazione
fluorometric
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
recommended storage temperature 15 °C
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)