I3377
Isoniazide
analytical standard, ≥99% (TLC)
Sinonimo/i:
4-Pyridinecarboxylic acid hydrazide, INH, Idrazide isonicotinica, idrazide dell’acido isonicotinico
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (TLC)
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
171-173 °C (lit.)
Fluorescenza
λex 360 nm; λem 450 nm (thiol adduct)
Spettro attività antibiotica
mycobacteria
applicazioni
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
NNC(=O)c1ccncc1
InChI
1S/C6H7N3O/c7-9-6(10)5-1-3-8-4-2-5/h1-4H,7H2,(H,9,10)
QRXWMOHMRWLFEY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Prodotti consigliati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)