Vai a
P7136
Pirazinacarbossammide
Sinonimo/i:
Ammide dell’acido pirazinoico, Pirazinamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
73,70 €
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
105,00 €
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
355,00 €
266,25 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H5N3O
Numero CAS:
Peso molecolare:
123.11
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-717-6
Beilstein/REAXYS Number:
112306
MDL number:
73,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
powder
Quality Segment
mp
189-191 °C (lit.)
antibiotic activity spectrum
mycobacteria
mode of action
cell membrane | interferes
SMILES string
NC(=O)c1cnccn1
InChI
1S/C5H5N3O/c6-5(9)4-3-7-1-2-8-4/h1-3H,(H2,6,9)
InChI key
IPEHBUMCGVEMRF-UHFFFAOYSA-N
Application
Pyrazinamide is used therapeutically as an antitubercular agent. Pyrazinamide is used to form polymeric copper complexes, create pyrazine carboxamide scaffolds useful as FXs inhibitors, and as a component of mycobacteria identification kits. It is used to study liver toxicity prevention and mechanisms of resistance .
Biochem/physiol Actions
The active moiety of pyrazinamide is pyrazinoic acid (POA). POA is thought to disrupt membrane energetics and inhibit membrane transport function at acid pH in Mycobacterium tuberculosis. Iron enhances the antituberculous activity of pyrazinamide . Pyrazinamide and its analogs have been shown to inhibit the activity of purified FAS I.
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A76958P56100PHR1576
Aminopyrazine 98%
Sigma-Aldrich
A76958
Aminopyrazine
description
-
description
98%
description
99%
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
mode of action
cell membrane | interferes
mode of action
-
mode of action
-
mode of action
-
antibiotic activity spectrum
mycobacteria
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
form
powder
form
crystals
form
powder
form
-
mp
189-191 °C (lit.)
mp
118-120 °C (lit.)
mp
222-225 °C (dec.) (lit.)
mp
189-191 °C (lit.)
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)