Documenti fondamentali
5710-OP
Millipore
Imidazole
OmniPur® Grade, >=99.0%
Sinonimo/i:
OmniPur® Imidazole
Scegli un formato
500 G
646,00 €
646,00 €
Spedizione prevista il06 febbraio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 G
646,00 €
About This Item
Formula condensata:
-NHCH=NCH=CH-
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.28
646,00 €
Spedizione prevista il06 febbraio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Stato
crystals
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Condizioni di spedizione
ambient
Stringa SMILE
[nH]1cncc1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Molecular biology grade.
Specifications:
Purity: ≥99.0%
Appearance: White to slight yellow solid
DNase: None detected
Melting point: 88-92°C
RNase: None detected
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Applicazioni
  • Development of a Fluorescent Assay and Imidazole-Containing Inhibitors by Targeting SARS-CoV-2 Nsp13 Helicase.: This research develops an imidazole-containing inhibitors targeting SARS-CoV-2 Nsp13 helicase, aiding in COVID-19 therapeutic development (Zhang et al., 2024).
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
293.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
145 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)