I0465000
Isomalt
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
6-O-α-D-Glucopyranosyl-D-glucitol mixed with 1-O-α-D-glucopyranosyl-D-mannitol
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
isomalt
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O1[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(O)CO
InChI
1S/C12H24O11/c13-1-4(15)7(17)8(18)5(16)3-22-12-11(21)10(20)9(19)6(2-14)23-12/h4-21H,1-3H2/t4?,5-,6-,7-,8-,9-,10+,11-,12+/m1/s1
SERLAGPUMNYUCK-BLEZHGCXSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)