96442
Transition metal mix 2 for ICP
TraceCERT®, 8 elements, 100 mg/L in nitric acid and hydrofluoric acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
TraceCERT®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Concentrazione
100 mg/L in nitric acid and hydrofluoric acid
tecniche
AAS: suitable
ICP: suitable
applicazioni
industrial qc
pharmaceutical
Formato
multi-component solution
Descrizione generale
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the label.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Risultati analitici
Altre note
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)