This product contains 55% DMSO and 5% Dextran 40 in NaCl. No established protocol for use of this product is currently available.
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
7 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 50,10 € |
50 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 300,00 € |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12191502
Form:
liquid
50,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiApplication
This formulation is commonly used for the Cryopreservation of cord blood stem cells.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description 55% w/v DMSO 5% w/v Dextran 40 in NaCl | description BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (GC) | description ACS Reagent Grade. | description Dextran 40 United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form crystalline |
| sterility sterile-filtered | sterility - | sterility - | sterility - |
| technique(s) cryopreservation: suitable | technique(s) GC/GC: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
34.0 °F
flash_point_c
1.110 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
-
Should I dilute this vial for cord blood (stem cell) preservation? Same thing with placental and umbilical cord tissue Cryo preservation should I dilute it? What is it’s concentration 5%? TIA
1 risposta-