Documenti fondamentali
BP407
Haloperidol
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
4-[4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxy-1-piperidinyl]-1-(4-fluorophenyl)-1-butanone, 4-[4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxypiperidino]-4′-fluorobutyrophenone, 4-[4-(p-Chlorophenyl)-4-hydroxypiperidino]-4′-fluorobutyrophenone
Scegli un formato
150 MG
235,00 €
235,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
150 MG
235,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H23ClFNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
375.86
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
235,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
haloperidol
Stato
solid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC1(CCN(CCCC(=O)c2ccc(F)cc2)CC1)c3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C21H23ClFNO2/c22-18-7-5-17(6-8-18)21(26)11-14-24(15-12-21)13-1-2-20(25)16-3-9-19(23)10-4-16/h3-10,26H,1-2,11-15H2
LNEPOXFFQSENCJ-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... HTR2A(3356)
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Haloperidol BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Haloperidol Oral Solution
  • Haloperidol Tablets
  • Haloperidol Capsules
  • Haloperidol Injection
  • Confezionamento
    Unit quantity: 150 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Altre note
    Sales restrictions may apply.
    Pittogrammi
    Skull and crossbonesHealth hazard
    Avvertenze
    Danger
    Indicazioni di pericolo
    Classi di pericolo
    Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
    Organi bersaglio
    Respiratory system
    Codice della classe di stoccaggio
    6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
    WGK 3
    Not applicable
    Scegli una delle versioni più recenti:
    Certificati d'analisi (COA)