Vai a
D7696
Demethoxycurcumin
≥98% (HPLC), powder, LPS-induced nitric oxide (NO) production inhibitor
Sinonimo/i:
(E,E)-1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-7-(4-hydroxyphenyl)-1,6-heptadiene-3,5-dione, Curcumin II, Desmethoxycurcumin, Monodemethoxycurcumin
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H18O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
338.35
UNSPSC Code:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
protect from light
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Demethoxycurcumin, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
orange
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1cc(\C=C\C(=O)CC(=O)\C=C\c2ccc(O)cc2)ccc1O
InChI
1S/C20H18O5/c1-25-20-12-15(6-11-19(20)24)5-10-18(23)13-17(22)9-4-14-2-7-16(21)8-3-14/h2-12,21,24H,13H2,1H3/b9-4+,10-5+
InChI key
HJTVQHVGMGKONQ-LUZURFALSA-N
Biochem/physiol Actions
Demethoxycurcumin (DMC) is a derivative or curcumin, and represents one of the major active components of curcumin products isolated from Curcumae sp. DMC inhibits LPS-induced nitric oxide (NO) production, and expression of iNOS and COX2 in RAW264.7 cells by blocking NF-kB activation. DMC also inhibits NF-kB dependent iNOS, TNFα and IL-1β expression in LPS-treated rat microglial cells. DMC suppresses expression of MMPs and ICAM-1 in MDA-MB-231 human breast cancer cells by inhibition of NF-kB.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1173100B6938F9057
Desmethoxycurcumin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1173100
Desmethoxycurcumin
FLLL31 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
F9057
FLLL31
description
≥98% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
≥98% (HPLC), solid
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
-
form
solid
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
solubility
-
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
storage condition
protect from light
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Demethoxycurcumin
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)