1303013
USP
Haloperidol Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
4-[4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxy-1-piperidinyl]-1-{4-[4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxy-1-piperidinyl]pphenyl}-1-butanon, 4,4′-Bis[4-(p-chlorophenyl)-4-hydroxypiperidino]butyrophenone
Scegli un formato
1.330,00 €
Scegli un formato
About This Item
1.330,00 €
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
haloperidol
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
Clc1ccc(cc1)C2(CCN(CC2)CCCC(=O)c3ccc(cc3)N4CCC(CC4)(O)c5ccc(cc5)Cl)O
InChI
1S/C32H36Cl2N2O3/c33-27-9-5-25(6-10-27)31(38)15-20-35(21-16-31)19-1-2-30(37)24-3-13-29(14-4-24)36-22-17-32(39,18-23-36)26-7-11-28(34)12-8-26/h3-14,38-39H,1-2,15-23H2
KZKALOHEEHRXFT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)