Documenti fondamentali
H-030
Supelco
Haloperidol solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Scegli un formato
1 ML
31,80 €
31,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
31,80 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H23ClFNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
375.86
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
31,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
1.0 mg/mL in methanol
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
clinical testing
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC1(CCN(CCCC(=O)c2ccc(F)cc2)CC1)c3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C21H23ClFNO2/c22-18-7-5-17(6-8-18)21(26)11-14-24(15-12-21)13-1-2-20(25)16-3-9-19(23)10-4-16/h3-10,26H,1-2,11-15H2
LNEPOXFFQSENCJ-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... HTR2A(3356)
Descrizione generale
Haloperidol, sold under the trade name Haldol®, is a typical antipsychotic which functions as a dopamine inverse agonist. This Certified Snap-N-Spike® Solution is suitable for use in LC/MS or GC/MS applications such as clinical toxicology, urine drug testing, and forensic analysis. This butyrophenone analog is used to treat schizophrenia and delirium.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haldol is a registered trademark of Johnson & Johnson
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Bertha K Madras
Journal of the history of the neurosciences, 22(1), 62-78 (2013-01-18)
The 1975 publication of Seeman et al. (Proc Nat Acad Sci, USA), reporting the discovery of the antipsychotic receptor in the brain, is a classic example of translational medicine research. In searching for a pathophysiological mechanism of psychosis, the team
Katarzyna J Radomska et al.
Human molecular genetics, 22(7), 1373-1382 (2013-01-17)
Linkage, association and expression studies previously pointed to the human QKI, KH domain containing, RNA-binding (QKI) as a candidate gene for schizophrenia. Functional studies of the mouse orthologue Qk focused mainly on its role in oligodendrocyte development and myelination, while
Dan Shan et al.
Schizophrenia research, 144(1-3), 1-8 (2013-01-30)
Glutamate transporters facilitate the buffering, clearance and cycling of glutamate and play an important role in maintaining synaptic and extrasynaptic glutamate levels. Alterations in glutamate transporter expression may lead to abnormal glutamate neurotransmission contributing to the pathophysiology of schizophrenia. In
Paul Perkins et al.
The Cochrane database of systematic reviews, (2)(2), CD006271-CD006271 (2009-04-17)
Nausea and vomiting are common symptoms of patients with terminal, incurable illnesses and can be distressing. The primary objective of the review was to evaluate the efficacy and adverse events associated with the use of haloperidol for the treatment of
Marianne Klemp et al.
Journal of clinical psychopharmacology, 31(6), 698-704 (2011-10-25)
The objective of the study was to examine the efficacy and the degree of adverse effects connected with atypical neuroleptic drugs and haloperidol by using a previously described Bayesian statistical method that includes both direct and indirect comparisons simultaneously. The