Documenti fondamentali
BCR420
Waste mineral oil (PCB)
BCR®, certified reference material, low level
Sinonimo/i:
Mineralöl
Scegli un formato
7.5 G
466,00 €
466,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
7.5 G
466,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
466,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
agenzia
BCR®
Produttore/marchio commerciale
JRC
Formato
neat
Risultati analitici
For more information please see:
BCR420
Note legali
BCR is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5