47330-U
PCB Congener Mix 1
10 μg/mL each component in isooctane, certified reference material
Scegli un formato
137,90 €
Prezzo di listino197,00 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
137,90 €
Prezzo di listino197,00 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
CdA
current certificate can be downloaded
Caratteristiche
standard type calibration
Confezionamento
ampule of 10 mL
Concentrazione
10 μg/mL each component in isooctane
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
2-30°C
Applicazioni
Analita
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
10.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-12 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)