Documenti fondamentali
659533
Sigma-Aldrich
2-Amino-2-methyl-1-propanol-d11
97 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Formula condensata:
(CD3)2C(ND2)CD2OD
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
97 atom % D
Saggio
98% (CP)
Stato
solid
P. ebollizione
165 °C
Punto di fusione
24-28 °C
Densità
1.048 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+11
Stringa SMILE
[2H]OC([2H])([2H])C(N([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H11NO/c1-4(2,5)3-6/h6H,3,5H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,6D/hD2
CBTVGIZVANVGBH-BIGNBOPISA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
154.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
67.8 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)