120847
2-Fluorobenzoyl chloride
99%
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.536 (lit.)
P. ebollizione
90-92 °C/15 mmHg (lit.)
Punto di fusione
4 °C (lit.)
Densità
1.328 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
acyl chloride
fluoro
Stringa SMILE
Fc1ccccc1C(Cl)=O
InChI
1S/C7H4ClFO/c8-7(10)5-3-1-2-4-6(5)9/h1-4H
RAAGZOYMEQDCTD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
251.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
122 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?