157740
Iron(III) chloride
reagent grade, 97%
Sinonimo/i:
Ferric chloride, Iron trichloride, Molysite
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent grade
Livello qualitativo
Densità del vapore
5.61 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 194 °C)
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Caratteristiche più verdi
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Punto di fusione
304 °C (lit.)
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
Cl[Fe](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Fe/h3*1H;/q;;;+3/p-3
RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1